詳細
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
品質水準
フォーム
paste
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
50 % (v/v) (Boron carbide)
色
gray
平均粒径
1.8 μm
粘度
10-103 Pa.s (25 °C at 100 s-1)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B21B3B4B2C431
InChI
1S/CB4/c2-1-3(2)5(1)4(1)2
InChI Key
INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
保管および安定性
Store in an airtight sealed container in refrigerator.
Avoid exposure to heat.
Step-by-Step procedure for ink mixing and loading into syringe is in attached file.
Storage:
Store in an airtight sealed container in refrigerator, do not freeze
Avoid exposure to heat
Mix well by hand or in a planetary mixer (preferred) before usage.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
921912-VAR:
921912-30G:
921912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.