Merck
921580
Sigma-Aldrich
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV
別名:
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥19,300
¥19,300
出荷予定日2025年5月22日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ZnO
CAS番号:
分子量:
81.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥19,300
出荷予定日2025年5月22日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
フォーム
suspension
品質水準
濃度
2.5 wt. %
仕事関数
3.9 eV
粘度
3 cP
SMILES記法
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing zinc oxide (ZnO) nanoparticles in butanols. ZnO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells
アプリケーション
This ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120°C.
調製ノート
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120°C
  • Thickness optimization may be necessary
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
921580-BULK:
921580-VAR:
921580-10ML:4548173367996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Avantama製無機ナノインクは、スロットダイコーティングまたはスピンコーティングなどの印刷技術を用いた基板への塗布に用いられます。フレキシブル基板などへの溶液処理による有機太陽電池または有機ELの作製が可能です。