921564
Aluminum doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 3.5 cP , work function 3.9 eVvariation )
別名:
Al:ZnO ink, Al:ZnO nanoparticle dispersion, Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
品質水準
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
2.5 wt. %
仕事関数
3.9 eV, variation
粘度
3.5 cP
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Al][Zn]=O
InChI
1S/Al.O.Zn
InChI Key
PZVKIZCGFVBSGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is used as an Optical Spacers in Color-Tuned Highly Efficient Organic Solar Cells and has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Annealing temperature 80-120°C.
調製ノート
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited Al-doped ZnO films at 80-120°C
- Thickness optimization may be necessary
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
921564-10ML:4548173368856
921564-VAR:
921564-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Avantama製無機ナノインクは、スロットダイコーティングまたはスピンコーティングなどの印刷技術を用いた基板への塗布に用いられます。フレキシブル基板などへの溶液処理による有機太陽電池または有機ELの作製が可能です。