Merck
920924
Sigma-Aldrich
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 200 mm (8 in.)
別名:
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥220,000
¥220,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥220,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BN
CAS番号:
分子量:
24.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥220,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Monolayer h-BN
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
品質水準
抵抗性
5-30 Ω-cm
直径
200 mm (8 in.)
厚さ
300 nm , Oxide
725 ± 25 μm , Wafer
粒径
>4 μm
SMILES記法
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI Key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Monolayer hexagonal boron nitride (h-BN), also known as “white graphene”, is a wide-bandgap 2D crystal (~6 eV that can be tuned to ~2 eV) [1][2] with exceptional strength [3], large oxidation resistance at high temperatures [3], and optical functionalities [2][3]. Among its potential applications are:
  • Two-dimensional electronics [1][2][3]
  • Nanophotonic and other optoelectronic devices [1][2][3]
  • Quantum communication and information science [2]
  • Aerospace industry [4]
  • MEMS and NEMS [5]
  • Micro-/nano- actuators [3]
  • nsulating/transparent coatings [1]
保管および安定性
To ensure the maximum shelf life of your hBN sample, it is best stored under vacuum or in inert atmosphere (Argon or Nitrogen) conditions once the vacuum sealed package has been opened.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920924-VAR:
920924-1EA:
920924-BULK:
920924-1EA-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical and Bandgap Engineering in Monolayer Hexagonal Boron Nitride
Ba K, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
From 2-D to 0-D Boron Nitride Materials, The Next Challenge
Stagi L, et al.
Materials, 12(23) (2019)
Monolayer to Bulk Properties of Hexagonal Boron Nitride
Wickramaratne D, et al.
Physical Chemistry, 122, 25524 25529-25524 25529 (2018)
Hexagonal boron nitride nanomechanical resonators with spatially visualized motion
Zheng X, et al
Microsystems & Nanoengineering (2017)
Piezoelectricity in Monolayer Hexagonal Boron Nitride
Ares P, et al.
Advanced Materials, 32 (2020)
資料
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。