Merck
918997
Sigma-Aldrich
AndrewPhos
≥95%
別名:
14,14-Dimethyl-13-(3-methoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphadispiro[4.1.5.3]pentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥49,500
250 MG
¥154,000
¥49,500
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥49,500
250 MG
¥154,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H53O3P
CAS番号:
分子量:
564.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
¥49,500
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
P3(C4(CC5(OCCO5)CC3(C)C)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI Key
CNDZLFAQJZQSQK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
AndrewPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
918997-50MG:
918997-VAR:
918997-BULK:
918997-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Promoted by Biaryl Phosphorinane Ligands.
Laffoon S D, et al.
ACS Catalysis, 9(12), 11691-11708 (2019)