形状
dispersion
nanoparticles
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10 wt. % in H2O
粒径
<100 nm (BET)
pH
4-5
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI Key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
643025-BULK:
643025-100ML:4548173945163
643025-VAR:
643025-500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。