アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H29NO4/c1-5-23-18(21)15-12(3)20-13(4)16(19(22)24-6-2)17(15)14-10-8-7-9-11-14/h14,17,20H,5-11H2,1-4H3
InChI Key
GERWBKSVDHUVIT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
Open-Air Alkylation Reactions in Photoredox-Catalyzed DNA-Encoded Library Synthesis
A photocatalyst-free photo-induced denitroalkylation of ß-nitrostyrenes with 4-alkyl substituted Hantzsch esters at room temperature
Intermolecular Radical Addition to Ketoacids Enabled by Boron Activation
Oxa- and Azabenzonorbornadienes as Electrophilic Partners under Photoredox/Nickel Dual Catalysis
Exploration of a chiral cobalt catalyst for visible-light-induced enantioselective radical conjugate addition
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916080-VAR:
916080-BULK:
916080-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ