安全性情報
915203
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPCL-L
別名:
Formulation kit, NanoFabTx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPCL-L is a component of our NanoFabTx PEG-PCL drug formulation screening kit (918881), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPCL-L is a pegylated polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPCL-L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PCL drug formulation screening kit (918881).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915203-BULK:
915203-VAR:
915203-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)