安全性情報
914398
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
別名:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥30,000
¥30,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥30,000
About This Item
化学式:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.23
¥30,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
濃度
10 % (w/w) in ethanol
粒径
200 nm
ポアサイズ
non-porous
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts[1][2][3]. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
56.3 °F
引火点(℃)
13.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914398-VAR:
914398-1ML:4548173368283
914398-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319 , 7-12 (2018)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)