安全性情報
913685
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide milled nanofibers
別名:
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium Dioxide Nanofibers ZrO2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,800
10 G
¥39,900
¥22,800
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,800
10 G
¥39,900
About This Item
化学式:
ZrO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥22,800
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
nanofiber
品質水準
ファイバー径× L
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
表面積
20-30 m2/g
一次結晶子サイズ
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
SMILES記法
[Zr](=O)=O
InChI Key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Zirconium oxide has applications in electro ceramics, catalysts, catalyst support, piezoelectric crystals, oxygen sensors, abrasives, thermal barrier coating, fireproof materials, ion conductors, buffer layers for growing superconductors, materials for high temperature chemical processes, and inorganic separators.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913685-5G:
913685-VAR:
913685-10G:
913685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.