安全性情報
913499
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide nanofibers
別名:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥89,800
¥89,800
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥89,800
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥89,800
在庫数0
バルクの問い合わせ
詳細
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
品質水準
フォーム
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
ファイバー径× L
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
表面積
40-70 m2/g
一次結晶子サイズ
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
導電率
<10^-16 S/cm (Electrical )
mp
2072 °C
SMILES記法
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Gamma Alumina has applications in optical displays, catalyst and catalyst carrier, electrical components- electrical insulator, thermal conductor, nanocomposites, separator, separator material for batteries.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
913499-VAR:
913499-10G:
913499-5G:
913499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.