安全性情報
912999
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- vs nanofiber
別名:
Nanofibrous inorganic powder structure
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,700
10 G
¥27,800
¥15,700
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,700
10 G
¥27,800
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥15,700
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
nanofiber
品質水準
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Inorganic nanofibers have unique properties (i.e. high surface area, high porosity, good breathability, large surface to volume ratio, and stability) their applications include anodes and cathodes in li-ion batteries. The can additionally act as a fuel cell separator, catalyst, catalyst support, photo catalyst, gas sensors, thermal insulators, metal or ceramic nano-composites, dehumidifiers, abrasives, thermal barrier coatings, and filtration.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
912999-VAR:
912999-BULK:
912999-5G:
912999-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What does the "vs" in the name of product 912999 refer to?
    1 回答
    1. The "vs" in SiO2 VS stands for SiO2 that utilizes water glass Na2SiO3. This type of SiO2 does not have nearly as many surfaces as pure SiO2 and may contain up to 1% Na.