安全性情報
914150
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- sorbent milled nanofiber
別名:
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,600
10 G
¥51,600
¥29,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,600
10 G
¥51,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.23
¥29,600
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
nanofiber
品質水準
ファイバーサイズ
300-800 nm , structure: amorphous
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Silica dioxide- sorbent nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914150-10G:
914150-VAR:
914150-BULK:
914150-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.