Merck
909424
Sigma-Aldrich
Cu(OTs)2
≥95%
別名:
Copper(II) tosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14CuO6S2
CAS番号:
分子量:
405.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
InChI Key
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Copper(II) tosylate is a copper (II) catalyst used for a variety of transformations, including Mannich condensation, Friedel-Crafts reaction, and Henry reaction.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909424-BULK:
909424-1G:4548173368382
909424-VAR:
909424-5G:4548173368399
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically