Merck
932329
Sigma-Aldrich
DMAC-TRZ
≥99% (HPLC)
別名:
10-(4-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine, 9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10-(4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)acridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H28N4
CAS番号:
分子量:
516.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
sublimed grade
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
energy gap
0.05 eV (delta EST)
詳細
2.52 eV (HOMO-LUMO gap)
転移温度
Tg 91 °C
溶解性
toluene: soluble
蛍光検出
λem 495 nm±10 nm in toluene (PL)
軌道エネルギー
HOMO - 5.30 eV 
LUMO - 2.78 eV 
λ
in toluene
UV吸収
λ: 390 nm±20 nm Amax
関連するカテゴリー
アプリケーション
DMAC-TRZ can be used in R&D studies such as organic light-emitting diodes (OLEDs), organic photovoltaic (OPV) devices, organic field-effect transistors (OFETs) and Dye-sensitized solar cells (DSSCs). DMAC-TRZ has energy levels that align well with other materials commonly used in electronic devices. This property allows for efficient charge injection, extraction and transport across different layers, which contributes to improved device operation and performance.
Sublimed high purity material used as TADF Blue-green Dopant, with EQE of 26.5%.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932329-BULK:
932329-VAR:
932329-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A versatile thermally activated delayed fluorescence emitter for both highly efficient doped and non-?doped organic light emitting devices
Tsai Wei-Lung, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51, 13662-13662 (2015)