Merck
90802
Sigma-Aldrich
トリブチルメチルアンモニウムブロミド
≥98.0%
別名:
メチルトリブチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥60,500
¥60,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥60,500
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
280.29
Beilstein:
3704268
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥60,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90802-VAR:
90802-BULK:
90802-500G:
90802-INTR:
90802-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)