Merck
907197
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitro-1-imidazole
別名:
1,4-DNIm, 1,4-Dinitroimidazole, Bifunctional bioconjugation reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2N4O4
CAS番号:
分子量:
158.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
InChI Key
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,4-Dinitro-1-imidazole (1,4-DNIm) and other dinitroimidazoles were demonstrated to be bifunctional bioconjugation reagents for protein functionalization and peptide macrocyclization. In acidic to neutral aqueous conditions, 1,4-DNIms chemoselectively react with cysteines; in organic solvents in the presence of base, 1,4-DNIms chemoselectively react with lysines to form stable conjugates
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907197-VAR:
907197-100MG:
907197-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)