Merck
336092
Sigma-Aldrich
1-メチルイミダゾール
≥99%, purified by redistillation
別名:
N-Methylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2
CAS番号:
分子量:
82.10
Beilstein:
105197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
977 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
15.7 %
不純物
≤19 ppm Triazine
<0.005% water
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
1.034-1.036 g/mL
SMILES記法
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-メチルイミダゾールは、配位錯体の調製に一般的に使用されるN-供与体配位子です。
アプリケーション
1-メチルイミダゾールは、以下の合成の出発物質として使用できます:
  • イオン液体として使用される1-(2-ヒドロキシプロピル)-3-メチルイミダゾリウム塩
  • 安定性が高く使いやすいN-複素環式カルベンボランである1,3-ジメチルイミダゾイル-2-イリデンボラン
  • 。アルドースからのアルドノニトリルアセテートの合成において、触媒としても溶媒としても作用します。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
336092-AW-20L-N2:
336092-AW-50L-RC:
336092-200L:
336092-RSAMPLE:
336092-VAR:
336092-1L:
336092-100ML:
336092-4X100ML:
336092-2L:
336092-PZ:
336092-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The use of 1-methylimidazole as a solvent and catalyst for the preparation of aldononitrile acetates of aldoses.
Chen CC & McGinnis GD
Carbohydrate Research, 90(1), 127-130 (1981)
New ionic liquids containing an appended hydroxyl functionality from the atom-efficient, one-pot reaction of 1-methylimidazole and acid with propylene oxide.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 5(6), 731-736 (2003)
Nickel (II)-, cobalt (II)-, copper (II)-, and zinc (II)-phthalate and 1-methylimidazole coordination compounds: synthesis, crystal structures and magnetic properties.
Baca SG, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(12), 3419-3429 (2004)
1,3-Dimethylimidazoyl-2-ylidene borane
Gardner S, et al.
Organic Syntheses, 92, 342-342 (2015)
Zhan-Yong Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 77(15), 6608-6614 (2012-07-19)
A well-defined NHC-Pd(II)-Im complex 1 was found to be an effective catalyst for the Suzuki-Miyaura coupling of aryl sulfonates including tosylates and phenylsulfonates with arylboronic acids, giving the desired coupling products in good to high yields. Acceptable yields can also