Merck
740624
Sigma-Aldrich
1-(2,3-エポキシプロピル)-2-ニトロイミダゾール
97%
別名:
1-(オキシラニルメチル)-2-ニトロ-1H-イミダゾール, 1-オキシラニルメチル-2-ニトロイミダゾール, 2-ニトロ-1-(オキシラニルメチル)-1H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O3
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
50-55 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1nccn1CC2CO2
InChI
1S/C6H7N3O3/c10-9(11)6-7-1-2-8(6)3-5-4-12-5/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
SYFMSLVOHQZYEB-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740624-VAR:
740624-250MG:
740624-BULK:
試験成績書(COA)