フォーム
nanorod
powder
直径
10 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905968-VAR:
905968-1.75MG-PW:
905968-BULK:
905968-1.75MG:4548173376974
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。