Merck
905712
Sigma-Aldrich
金ナノロッド
10 nm diameter, Cy3 and methyl functionalized, powder
別名:
Auナノロッド, 金ナノロッド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.75 MG
¥81,900
¥81,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.75 MG
¥81,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
NACRES:
NA.23
¥81,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanorod
powder
直径
10 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Owing to size and shape dependent quantum effects, the gold nanoparticles exhibit unique surface plasmon resonance absorption, scattering, fluorescence, and photothermal properties[1][2][3] which render them suitable for applications in catalysis, chemical sensing, biosensing , cellular and bioimaging, drug and gene delivery, and photothermal therapy[1][2][3][4][5][6]. The fluorescent labeling of gold nanoparticles have been shown to cause emission enhancement in fluorophores[7]. This makes the fluorescence tagged gold nanoparticles a dual mode nanoprobe for drug delivery and bioimaging applications[1][8][9].
法的情報
Product of Nanopartz Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905712-BULK:
905712-1.75MG:
905712-1.75MG-PW:
905712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorescently Labeled Gold Nanoparticles with Minimal Fluorescence Quenching
Lu Y,et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 17446-17446 (2010)
Byoungjin Kim et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 465-472 (2010-04-13)
Nanoparticles have great potential as controllable drug delivery vehicles because of their size and modular functionality. Timing and location are important parameters when optimizing nanoparticles for delivery of chemotherapeutics. Here, we show that gold nanoparticles carrying either fluorescein or doxorubicin
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(6), 2115-2120 (2006-02-09)
Due to strong electric fields at the surface, the absorption and scattering of electromagnetic radiation by noble metal nanoparticles are strongly enhanced. These unique properties provide the potential of designing novel optically active reagents for simultaneous molecular imaging and photothermal
Nuri Oh et al.
ACS nano, 8(6), 6232-6241 (2014-05-20)
Significant quantities of synthetic nanoparticles circulating in the body are cleared and retained for long periods of time in the resident macrophages of the mononuclear phagocytic system (MPS), increasing the likelihood of nanoparticle-mediated chronic toxicity. To date, there has been
Gold nanoparticles in chemical and biological sensing.
Krishnendu Saha et al.
Chemical reviews, 112(5), 2739-2779 (2012-02-03)
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。