905631
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and maleimide functionalized, powder
別名:
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
フォーム
nanospheres
powder
粒径
15 nm
λmax
554 nm
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905631-BULK:
905631-2.5MG:4548173370989
905631-VAR:
905631-2.5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.