安全性情報
915041
Sigma-Aldrich
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 50 nm diameter, 0.05 mg/mL in 2 mM aqueous sodium citrate buffer
別名:
Platinum nanoparticles, PtNP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥43,300
¥43,300
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥43,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.23
¥43,300
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
nanospheres
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Platinum nanoparticles have many applications ranging from the automotive, chemical, and biomedical industries.[1][2][3]
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
915041-100ML:
915041-VAR:
915041-25ML:
915041-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pt-based composite nanoparticles for magnetic, catalytic, and biomedical applications.
Liu Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 12579-12587 (2011)
Deborah Pedone et al.
Chemical Society reviews, 46(16), 4951-4975 (2017-07-12)
Oxidative stress-dependent inflammatory diseases represent a major concern for the population's health worldwide. Biocompatible nanomaterials with enzymatic properties could play a crucial role in the treatment of such pathologies. In this respect, platinum nanoparticles (PtNPs) are promising candidates, showing remarkable
Recent Advances in FePt Nanoparticles for Biomedicine.
Shi Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 2015, 1-13 (2015)
資料
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.
Dr. David Medina Cruzらが、血糖値のより精密な測定と監視を可能にする、貴金属系二元金属ナノ粒子(BMNP:bimetallic nanoparticle)の進展について紹介します。Ag-Au、Ag-Pt、Ag-Pd、Au-Ptなどの酵素フリーの銀および金ナノ粒子の利用と、その構造がバイオセンサ検出にどう役立つかを中心に解説します。