Merck
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H915N3O2HClH2O
分子量:
212.61
UNSPSCコード:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
904511-VAR:
904511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)