Merck
791318
Sigma-Aldrich
L-Histidine-d3 (α-d1, imidazole-2,5-d2) hydrochloride monohydrate
97% (CP), 98 atom % D, ≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3H6N3O2HClH2O
分子量:
212.65
UNSPSCコード:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+3
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク品から利用可能で、ご注文に応じた包装も可能です。価格、入手可能性、包装については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791318-VAR:
791318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)