Merck
903965
Sigma-Aldrich
Trimethylboroxine
50% THF solution
別名:
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride, Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,730
25 ML
¥37,900
250 ML
¥212,000
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,730
25 ML
¥37,900
250 ML
¥212,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9B3O3
CAS番号:
分子量:
125.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.3880
密度
0.89962 g/mL
SMILES記法
B1(OB(OB(O1)C)C)C
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
InChI Key
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Trimethylboroxine (TMB) is a cyclic anhydride of methyl-boronic acid. It can be used as a:
  • Methylating agent for the methylation of various aromatic halides and C(sp3)−H bonds using palladium catalyst.[1][2]
  • Reagent in the preparation of polymer supported CBS (Corey, Bakshi, and Shibata) catalysts.[3]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F
引火点(℃)
-21 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
903965-5ML:4548173366975
903965-250ML:4548173366951
903965-VAR:
903965-25ML:4548173366968
903965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxazaborolidines as functional monomers: ketone reduction using polymer-supported Corey, Bakshi, and Shibata catalysts.
Price MD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(23), 8086-8089 (2002)
Jacob B Geri et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(29), 9811-9814 (2017-07-14)
We present a strategy to rationally prepare CF3- transfer reagents at ambient temperature from HCF3. We demonstrate that a highly reactive CF3- adduct can be synthesized from alkali metal hydride, HCF3, and borazine Lewis acids in quantitative yield at room
Profound Methyl Effects in Drug Discovery and a Call for New C−H Methylation Reactions.
Schoenherr H and Cernak T
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(47), 12256-12267 (2013)
Practical methylation of aryl halides by Suzuki-Miyaura coupling.
Gray M, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6237-6240 (2000)
Anne Rietz et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4594-4610 (2017-05-10)
Spinal muscular atrophy (SMA) is the leading genetic cause of infant death. We previously developed a high-throughput assay that employs an SMN2-luciferase reporter allowing identification of compounds that act transcriptionally, enhance exon recognition, or stabilize the SMN protein. We describe