Merck
903795
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′-phosphate sodium salt
≥98 atom %, ≥90% (CP)
別名:
Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt, Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4, 15N2) 5′-phosphate sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C13H2015N2N2O9P·Na
分子量:
484.28
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
 13C
 15N
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥90% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]([15NH]1)[13C]([13C]2=[15N][13C]1=O)=NC3=CC(C)=C(C)C=C3N2C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(O)=O.[Na+]
InChI Key
OHSHFZJLPYLRIP-NBKVJVGCSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Riboflavin-5′-phosphate (flavin mononucleotide or FMN) is a co-enzyme that was first isolated by Theorell. It is involved in the oxidation of glucose-6 phosphate and can be synthesized by phosphorylating riboflavin with phosphoryl chloride.[1]
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate is an isotope of riboflavin-5′-phosphate wherein all the carbon and nitrogen atoms of dioxopyrimidine ring are replaced by 13C6 and 15N7, respectively.
アプリケーション
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) 5′- phosphate can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903795-1MG:
903795-1MG-PW:
903795-VAR:
903795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
642. Nucleotides. Part V. Riboflavin-5′ phosphate
Forrest, HS and Todd, AR
Journal of the Chemical Society, 3295-3299 (1950)