Merck
900655
Sigma-Aldrich
Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
2k-5k
別名:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Biocompatible, amphiphilic block copolymer composed of a hydrophilic PEG block and a hydrophobic poly(L-lactide) (PLLA) block. These materials have been used in control release and nanoparticle formulation for drug encapsulation and delivery applications. Well-defined materials with varying properties can be prepared by controlling the relative length of each polymer block. Hydroxyl termination allows for facile further chemical modification of these materials.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Injectable biodegradable polymeric system for preserving the active form and delayed-release of camptothecin anticancer drugs.
Mert O, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(1), 176-185 (2012)
Zhigang Xie et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 88(1), 238-245 (2008-02-21)
Docetaxel (DX) is one of the most effective antineoplastic drugs. Its current clinical administration is limited because of its hydrophobicity and serious side effects. A polymer/DX conjugate is designed and successfully prepared to solve these problems. It is monomethoxy-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lactide)/DX
資料
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。