Merck
764779
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール メチルエーテル-block-ポリ(D,Lラクチド)
PEG average Mn 2,000, PDLLA average Mn 2,000
別名:
PEG-PDLLA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥38,400
¥38,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥38,400
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥38,400
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
n=45, m=28 (typical)
typical PEG PDI<1.1; overall PDI<1.4 (THF, PEO)
品質水準
フォーム
pellets
分子量
PDLLA average Mn 2,000
PEG average Mn 2,000
average Mn 4,000 (total)
劣化の時間枠
2-4 weeks
転移温度
Tg 11 °C (PEG block)
Tm 244-248 °C
Tg 88 °C (PDLLA block)
PDI
≤1.4
保管温度
2-8°C
詳細
ブロック共重合体ミセルは、薬物送達アプリケーションで広く使用されています。PEG-PDLLAは、パクリタキセルなどの疎水性医薬品のキャリアとして使用される生分解性重合ミセルです。PEGが親水性部分、PDLLAがミセルコアを形成する疎水性部分で、このミセルコアの中に疎水性薬物が充填されます。[1]
アプリケーション
疎水性抗がん剤の的を絞った制御された放出のためのキャリアとして使用。 [2]
薬物の水溶性化
特徴および利点
  • 生体適合性に優れ、免疫原性が低く、分解性が良好です。
  • 特定のアプリケーションに合わせてブロック共重合体セグメントのサイズを変更することで、性質を簡単に変化させることができます。 [1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764779-BULK:
764779-VAR:
764779-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongtao Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(18), 6596-6601 (2008-05-01)
It is generally assumed that polymeric micelles, upon administration into the blood stream, carry drug molecules until they are taken up into cells followed by intracellular release. The current work revisits this conventional wisdom. The study using dual-labeled micelles containing
Arunvel Kailasan et al.
Acta biomaterialia, 6(3), 1131-1139 (2009-09-01)
This work describes the synthesis and characterization of novel thermoresponsive highly branched polyamidoamine-polyethylene glycol-poly(D,L-lactide) (PAMAM-PEG-PDLLA) core-shell nanoparticles. A series of dendritic PEG-PDLLA nanoparticles were synthesized through conjugation of PEG of various chain lengths (1500, 6000 and 12,000 g mol(-1)) to
資料
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
すべて表示