Merck
900395
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl13COOCH2CH3
分子量:
109.52
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
900395-VAR:
900395-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)