Merck
614491
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propan-d6-ol
98 atom % D
別名:
3-Bromopropanol-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCD2CD2CD2OH
CAS番号:
分子量:
145.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.602 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI Key
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
614491-BULK:
614491-VAR:
614491-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)