Merck
900376
Sigma-Aldrich
(±)-Epigallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C19H18O11
分子量:
461.35
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
InChI Key
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Relative stereochemistry
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900376-BULK:
900376-1MG-PW:
900376-1MG:
900376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)