Merck
717932
Sigma-Aldrich
(±)-ゲオスミン-(10-メチル-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
別名:
2β,6α-ジメチルビシクロ[4,4.0]デカン-β-ol-(10-メチル-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H19O
分子量:
185.32
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
InChI Key
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
717932-VAR:
717932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)