Merck
591491
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Octadecanoic-2-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1513CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
285.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-CAAGJAQSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591491-BULK:
591491-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)