Merck
900313
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 45:55, viscosity 1.5 dL/g 
別名:
PCL-PGA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥46,000
¥46,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥46,000
About This Item
化学式:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥46,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chunks
品質水準
原料比
caprolactone:glycolide 45:55
粘度
1.5 dL/g
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
900313-VAR:
900313-BULK:
900313-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
生分解性脂肪族ポリエステルはDDS分野での抗がん剤送達用途で注目されており、ポリエステルの合成、刺激応答性薬物担体、能動的標的化を中心に詳細をご紹介します。
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.