安全性情報
900308
Sigma-Aldrich
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
lyophilized, fluorescence λem 425 nm, solid
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
lyophilized
powder
solid
λmax
410 nm
蛍光検出
λem 425 nm
λem 425 nm±10 nm, quantum yield >50%
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in lyophilized solid form can be readily reconstituted in DI water or DMSO to any desired concentration and are very stable in most buffer solutions with a pH range of 5-10. These QDs possess a zeta potential in the -30 mV to -50 mV range and can easily be reacted with amine containing molecules in DMSO or water. These QDs find applications in bioimaging and biosensing.[1][2][3]
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900308-VAR:
900308-BULK:
900308-1MG:
900308-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantum dot-based, quantitative, and multiplexed assay for tissue staining.
Xu H, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 5, 2901-2907 (2013)
Single chain epidermal growth factor receptor antibody conjugated nanoparticles for in vivo tumor targeting and imaging.
Yang L, et al.
Small, 5, 235-243 (2009)
Zengyan Wei et al.
Soft matter, 8(26), 6871-6875 (2012-09-18)
Genetically-engineered collagen peptides were assembled into freestanding films when QDs are co-assembled as joints between collagen domains. These peptide based films show excellent mechanical properties with Young's modulus of ~20 GPa, much larger than most of multi-composite polymer films and
資料
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
量子ドットの合成法、利点と欠点および量子ドット太陽電池デバイスの構造、効率と短所に関して最新研究をご紹介します。
ディスプレイ技術における量子ドットの商業的成功に続いて、生命科学におけるイメージングツールとしての応用も検討が進んでいます。量子ドットは、従来の有機色素および蛍光タンパク質の光学的性質よりも優れた特性を多く示します。
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
すべて表示