アッセイ
≥99%
フォーム
powder
色
light yellow
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=CC=C2C3CNCC(C3)CN12
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
遺伝子情報
rat ... Chrna2(170945) , Chrna3(25101) , Chrna4(25590)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C2899-5MG:
C2899-VAR:
C2899-25MG:
C2899-250MG:
C2899-100MG:
C2899-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)