Merck
900234
Sigma-Aldrich
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥107,000
¥107,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥107,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C22H44O
分子量:
389.60
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.12
¥107,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,19+1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-FIVBZVICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).[1][2]
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
アプリケーション
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 can be used as an analytical standard for data interpretation in specific biological samples.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900234-VAR:
900234-1ML-PW:
900234-1ML:
900234-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vitamin D is not directly necessary for bone growth and mineralization
Underwood JL and DeLuca HF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 246(6), E493-E498 (1984)
Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial
Trivedi DP, et al.
BMJ (Clinical Research ed.), 326(7387), 469-469 (2003)