Merck
900157
Sigma-Aldrich
2-Cyanobutanyl-2-yl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N3S2
分子量:
253.39
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
powder
保管条件
protect from light
mp
117-122 °C
SMILES記法
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C=C1C
InChI
1S/C11H15N3S2/c1-5-11(4,7-12)16-10(15)14-9(3)6-8(2)13-14/h6H,5H2,1-4H3
InChI Key
YLQFEMAFHJDHDH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
A stable, dithiocarbamate chain transfer agent (CTA), also referred to as a RAFT agent, that can control chain growth in free radical polymerization, producing polymers with well-defined molecular weights, and low polydispersities. 2-Cyanobutanyl-2-yl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate can be used to control homo-polymerisation and co-polymerisation of acrylic acid, acrylates, acrylamides, and styrenes (20 MAMs), and LAMs such as vinyl acetate. Additionally, it can be used to polymerise methacrylates and methacrylamides, with good MW control, and broad polydispersities. It can be used to make MAM-LAM block copolymers. It is soluble in organic media.
法的情報
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents: WO98/01478, WO99/311444.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
900157-1G:4548174007563
900157-VAR:
900157-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dithiocarbamate RAFT agents with broad applicability ? the 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioates.
Polym. Chem., 7, 481-492 (2016)
資料
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
関連コンテンツ
多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤についてご紹介します。