Merck
900065
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol-1,3-13C2
≥99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C2H10O2
分子量:
92.11
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+2
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/i3+1,4+1
InChI Key
PUPZLCDOIYMWBV-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900065-VAR:
900065-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)