スキップする
D8016
2,3-ジメルカプトプロパンスルホン酸ナトリウム 一水和物
95%
別名:
2,3-ジメルカプトプロパンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物, DMPS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
HSCH2CH(SH)CH2SO3Na · H2O
CAS番号:
分子量:
228.29
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-796-3
Beilstein/REAXYS Number:
3734863
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mol wt
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate is a chelating agent for heavy metals. [1]
Application
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote against non-metallic pesticides as nereistoxin insecticides. It has also been noted in a review of existing chelating agents for the treatment of heavy metals and metalloid intoxication. [2]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
30968431648172553
assay
95%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
97%
form
powder
form
powder
form
crystals and lumps
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
228.29 g/mol
mol wt
average mol wt 1200-5000
mol wt
-
mol wt
-
mp
215 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)