Merck
88125
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium (meta)periodate
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
CAS番号:
分子量:
377.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
形状
crystals
品質
moistened with water
含みます
~10% water as stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
181-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
  • Diels-Alder反応で用いるアシルニトロソ化合物の合成
その他情報
Oxidation reagent, soluble in organic solvents
ピクトグラム
Flame over circleFlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)