Merck
363006
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥56,700
About This Item
化学式:
CH3CO215NH4
CAS番号:
分子量:
78.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥56,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
363006-1G:
363006-250MG:
363006-VAR:
363006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)