product name
Hydrobromic acid 47%, Suprapur®
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気圧
10.6 hPa ( 20 °C)
アッセイ
47%
形状
liquid
濃度
≥40-50% HBr
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50000 ppb
iodide (I-): ≤ 10000 ppb
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤50 ppb ppb
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
微量陽イオン
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤10 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤10 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤0.5 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Fe: ≤5 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hg: ≤5 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤5 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤1 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤20 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.5 ppb
Pd: ≤1 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
U: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤5 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
SMILES記法
Br
保管温度
2-30°C
InChI
InChI=1S/BrH/H1h
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Chloride (Cl): ≤ 50000 ppb
Iodide (I): ≤ 10000 ppb
Phosphate, Phosphite (as PO₄): ≤ 50 ppb
Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 500 ppb
Ag (Silver): ≤ 1 ppb
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb
Au (Gold): ≤ 0.5 ppb
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chromium): ≤ 0.5 ppb
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb
Fe (Iron): ≤ 5 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0.5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0.5 ppb
Hg (Mercury): ≤ 5 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 1 ppb
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb
Na (Sodium): ≤ 20 ppb
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppb
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppb
Pd (Palladium): ≤ 1 ppb
Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb
Sn (Tin): ≤ 0.5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb
Ti (Titanium): ≤ 0.5 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb
U (Uranium): ≤ 0.5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb
Zn (Zinc): ≤ 5 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 0.5 ppb
Residue on ignition (as sulphate): ≤ 2000 ppb
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.