Merck
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
別名:
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9ClO
CAS番号:
分子量:
120.58
Beilstein:
102716
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChI Key
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87420-VAR:
87420-INTR:
87420-100ML:
87420-BULK:
87420-25ML:
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)