Merck
86998
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-L-alanine
≥98.0% (HPLC)
別名:
β-Phenyl-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO2
CAS番号:
分子量:
241.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI Key
PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
86998-BULK-F:
86998-1G-F:
86998-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)