Merck
86987
Sigma-Aldrich
3-(tert-ブトキシ)プロピオン酸
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
liquid
密度
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-5-4-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI Key
KXZYUJNAHMNZBA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
86987-1G-F:
86987-5G-F:
86987-VAR-F:
86987-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)