Merck
86849
Sigma-Aldrich
酢酸テトラブチルアンモニウム
technical, ≥90% (T)
別名:
TBAAc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,060
50 G
¥24,400
¥7,060
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,060
50 G
¥24,400
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS番号:
分子量:
301.51
Beilstein:
3599376
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,060
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (T)
フォーム
powder
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetrabutylammonium acetate is an effective alternative for sodium acetate (NaOAc) due to its good solubility in organic solvents.[1]
アプリケーション
Tetrabutylammonium acetate (TBAAc) is a good source of nucleophilic acetate ion for SN2 substitution reactions. It is commonly used to displace sulfonates and allylic halides to get corresponding acetates.[1][2] Additionally, TBAAc can also be used as a mild, soluble base in Sonogashira reaction[3] and Heck arylation.[4]
その他情報
ヒドロキシル基のエピメリ化に用いる試薬[5][5]。Heck型反応制御に用いる塩基性溶融塩[6][7][8]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86849-10G:
86849-50G:
86849-VAR:
86849-INTR:
86849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Jeffery, M. David
Tetrahedron Letters, 39, 5751-5751 (1998)
Pd nanoparticle catalyzed Heck arylation of 1, 1-disubstituted alkenes in ionic liquids. Study on factors affecting the regioselectivity of the coupling process.
Calo V, et al.
Organometallics, 22(21), 4193-4197 (2003)
Ligand-, copper-, and amine-free Sonogashira reaction of aryl iodides and bromides with terminal alkynes.
Urgaonkar S and Verkade JG
The Journal of Organic Chemistry, 69(17), 5752-5755 (2004)
Tetrabutylammonium Acetate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Secondary deuterium kinetic isotope effects and the intervention of nonclassical ions in the solvolysis of exo-norborn-2-yl bromobenzene-p-sulfonate.
Maskill H,
Journal of the American Chemical Society, 98(26), 8482-8485 (1976)