Merck
205583
Sigma-Aldrich
酢酸テトラエチルアンモニウム 四水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,600
100 G
¥56,000
¥19,600
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,600
100 G
¥56,000
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(OCOCH3) · 4H2O
CAS番号:
分子量:
261.36
Beilstein:
3574285
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,600
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
42-46 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
官能基
amine
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
InChI Key
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラエチルアンモニウムアセテート四水和物は、水素とメタンから二酸化炭素を選択的に透過する輸送膜の調製に使用されました[1]。これは、1,3,2-ジオキサホスホランの開環[2] およびエーテルリン脂質の合成に使用されました[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
205583-25G:
205583-BULK:
205583-5G:
205583-VAR:
205583-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 33, 2291-2291 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 70-70 (1993)
New facilitated transport membranes for the separation of carbon dioxide from hydrogen and methane.
Quinn R, et al.
Journal of Membrane Science, 104(1), 139-146 (1995)