Merck
852619
Sigma-Aldrich
6-(γ,γ-ジメチルアリルアミノ)プリンリボシド
98%
別名:
2iPリボシド, 6-(3,3-ジメチルアリルアミノ)プリンリボシド, N6-(γ,γ-ジメチルアリル)アデノシン, N6-(2-イソペンテニル)アデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N5O4
CAS番号:
分子量:
335.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
98%
SMILES記法
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)